Documenti fondamentali
907472
Sigma-Aldrich
(2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Sinonimo/i:
Phenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H20O5S/c20-15-16(21)19(25-13-9-5-2-6-10-13)23-14-11-22-18(24-17(14)15)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-21H,11H2/t14-,15-,16-,17-,18-,19+/m1/s1
BDNIQCYVYFGHSI-UPGMHYFXSA-N
Applicazioni
This is a protected glucopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 4,6-benzylidene protecting groups.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.