90305
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
analytical standard, size: 1 μm
Sinonimo/i:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
aqueous suspension
particles
Concentrazione
2.5% (solids)
Dimensione particelle
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 525 nm
applicazioni
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Categorie correlate
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..