Documenti fondamentali
901995
Sigma-Aldrich
Diazo biotin-alkyne
≥90%
Scegli un formato
25 MG
369,00 €
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
369,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H53N7O9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
795.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)c2ccc(cc2)\N=N\c3c(ccc(c3)CCNC(=O)CCOCC#C)O
InChI
1S/C39H53N7O9S/c1-2-18-52-19-14-36(49)40-15-13-28-7-12-33(47)31(26-28)46-45-30-10-8-29(9-11-30)38(50)42-17-21-54-23-25-55-24-22-53-20-16-41-35(48)6-4-3-5-34-37-32(27-56-34)43-39(51)44-37/h1,7-12,26,32,34,37,47H,3-6,13-25,27H2,(H,40,49)(H,41,48)(H,42,50)(H
AIUZFZDETVBCLH-AXGBYHFGSA-N
Applicazioni
Diazo biotin-alkyne is an alkyne-activated, sodium dithionite (Na2S2O4) cleavable biotin probe that allows for efficient release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to an azide group through a spacer arm containing a diazo group that can be cleaved with 50 mM sodium dithionite solution.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)