Documenti
90007
Supelco
Glyphosate-2-13C
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
About This Item
Formula condensata:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Risultati analitici
13C enrichment ≥98.5 atom% based upon labeld precursor
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Glyphosate certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
89432
Glyphosate
MCPA PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45555
MCPA
Articoli
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.