89505
mono-Benzyl phthalate
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(phenylmethyl) ester, Phthalic acid monobenzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
103-108 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C1=C(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
XIKIUQUXDNHBFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
- River water samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?