Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 194,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-036-2
Beilstein/REAXYS Number:
2051402
MDL number:
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
97.0-103.0% (T)
form
crystals
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
YZBOVSFWWNVKRJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form liquid | form liquid | form viscous liquid |
| assay 97.0-103.0% (T) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mono-Butyl phthalate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?