89017
3-Thiopheneacetic acid
technical, ≥94.0% (T)
Sinonimo/i:
3-Thienylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (T)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
73-76 °C (lit.)
73-76 °C
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2,(H,7,8)
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
ACS applied materials & interfaces, 6(12), 9719-9732 (2014-05-27)
Nanomembranes have been prepared by spin-coating mixtures of a polythiophene (P3TMA) derivative and thermoplastic polyurethane (TPU) using 20:80, 40:60, and 60:40 TPU:P3TMA weight ratios. After structural, topographical, electrochemical, and thermal characterization, properties typically related with biomedical applications have been investigated: