86899
Tetrabutylammonium phosphate monobasic solution
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, concentrate, ampule
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
ampule
Confezionamento
ampule of 25 mL
tecniche
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?