Documenti fondamentali
86033
Sigma-Aldrich
Sulfamide
purum, ≥99%
Scegli un formato
10 G
28,70 €
28,70 €
Prezzo di listino41,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
28,70 €
About This Item
Formula condensata:
(NH2)2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
28,70 €
Prezzo di listino41,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
Densità
1.611 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(N)(=O)=O
InChI
1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sulfamides and sulfamide polymers directly from sulfur dioxide.
Leontiev AV, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2887-2889 (2006)
The role of sulfamide derivatives in medicinal chemistry: a patent review
Reitz AB, et al.
Expert Opinion on Therapeutic Patents, 19(10), 1449-1453 (2009)
Laura Rosanò et al.
Cancer research, 74(24), 7453-7464 (2014-11-08)
The high mortality of epithelial ovarian cancer (EOC) is mainly caused by resistance to the available therapies. In EOC, the endothelin-1 (ET-1, EDN1)-endothelin A receptor (ETAR, EDNRA) signaling axis regulates the epithelial-mesenchymal transition (EMT) and a chemoresistant phenotype. However, there
Stephen T Vito et al.
Toxicology and applied pharmacology, 281(2), 185-194 (2014-12-03)
Tetramethylenedisulfotetramine (TETS) is a potent convulsant poison for which there is currently no approved antidote. The convulsant action of TETS is thought to be mediated by inhibition of type A gamma-aminobutyric acid receptor (GABAAR) function. We, therefore, investigated the effects