Documenti fondamentali
81606
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 4,300
Sinonimo/i:
Poly(sodium styrenesulfonate)
Scegli un formato
250 MG
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
109,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mp ~3800
Mw ~4300
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.2
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)