81201
Poli(etilenglicole)
analytical standard, for GPC, 108,000
Sinonimo/i:
PEG
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~96500
Mp ~111000
Mw ~108000
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.12
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?