80154
Dipentyl phthalate
for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥99.0%
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.490
Densità
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3
IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Biologically relevant reductions in fetal testosterone and Insl3 induced by in utero exposure to high levels of di-isononyl phthalate (DINP) in male rats: Dipentyl phthalate′s structural similarities to DINP underpin studies on phthalate exposure′s impacts on male reproductive health, providing insights into potential risks and mechanisms of toxicity in developmental stages (Earl Gray L Jr, 2023).
- Exposure to dipentyl phthalate in utero disrupts the adrenal cortex function of adult male rats by inhibiting SIRT1/PGC-1α and inducing AMPK phosphorylation: This study uses dipentyl phthalate to examine the adverse effects of phthalate exposure on adrenal gland function, contributing to a deeper understanding of metabolic disruptions (Chen et al., 2023).
- Determination of 15 phthalic acid esters based on GC-MS/MS coupled with modified QuEChERS in edible oils: This research demonstrates the utility of dipentyl phthalate in method development for detecting phthalates in food matrices, enhancing food safety assessments (Wang et al., 2022).
- Development of a putative adverse outcome pathway network for male rat reproductive tract abnormalities with specific considerations for the androgen sensitive window of development: Dipentyl phthalate is investigated for its role in developmental toxicity, aiding in the construction of models predicting reproductive health effects from chemical exposures (Palermo et al., 2021).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?