Documenti
79997
Supelco
Azodicarboxamide
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
NH2CON=NCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.08
Beilstein:
1704003
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
96.0-104.0% (RT)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
220-225 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(=O)\N=N\C(N)=O
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)/b6-5+
XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>392.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)