Documenti
797995
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.12
Beilstein:
118515
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
1058 °F
Limite di esplosione
10.4 %
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
P. eboll.
284 °C (lit.)
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - DIN 51758
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.