125733
Phthalic anhydride
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
flakes
Temp. autoaccensione
1058 °F
Limite di esplosione
10.4 %
P. eboll.
284 °C (lit.)
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Phthalic anhydride can be synthesized via oxidation of o-xylene, in the presence of V2O5/TiO2 monolithic catalyst supported by aluminium honeycomb.
Applicazioni
- pthalimide
- phenolphthalein
- anthracene
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?