Documenti fondamentali
79213
Supelco
1,1′-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)-2-propanol]
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Guaifenesin impurity C (PhEur)
Scegli un formato
50 MG
826,00 €
826,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
826,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26O7
Peso molecolare:
378.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
826,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Famiglia di API
guaifenesin
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤5.0% water (calc. from elemental analysis)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(COCC(COC1=C(OC)C=CC=C1)O)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C20H26O7/c1-23-17-7-3-5-9-19(17)26-13-15(21)11-25-12-16(22)14-27-20-10-6-4-8-18(20)24-2/h3-10,15-16,21-22H,11-14H2,1-2H3
AFKSAYSHFVIMCI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)