Documenti fondamentali
78131BC
Millipore
MVP ICON® Battery (78300 version only)
for use with MVP ICON® (78300BC)
Scegli un formato
1 EACH
42,10 €
42,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
42,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
26111710
42,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Nome Commerciale
MVP ICON®
Produttore/marchio commerciale
MVP ICON®
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with MVP ICON® (78300BC)
Temperatura di conservazione
room temp
Note legali
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)