Vai a
78007BC
MVP ICON® Battery Assy (for 78002 ICON)
BioControl®, for use with MVP ICON® instruments (78002 version)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
43,10 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
26111710
NACRES:
NA.28
43,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
MVP ICON® for 78002 ICON
General description
MVP ICON® Battery Assembly (for 78002 Version Instruments).
SPECIFICATIONS:
Lithium ion cylinder assembly, 3.6V, 2900 mAh, 10.44 Wh
Application
For use in replacing the existing MVP ICON® Battery used in 78002 Version Instruments.
Packaging
Plast re-sealable bubble wrap bag
Legal Information
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
64003BC64004BC64001BC
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
personnel monitoring (monitoring)
surface monitoring
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
-
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON® 64004-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 64001-25, MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
-
compatibility
MVP ICON® for 78002 ICON
compatibility
for use with MVP ICON instrument
compatibility
for use with MVP ICON instrument
compatibility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c