Documenti fondamentali
76717
Supelco
trans-2-Hexen-1-al
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Beilstein:
1699684
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
P. ebollizione
47 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
100.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)