Documenti fondamentali
74867
Supelco
Dichlorvos-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,2-Dichlorovinyl di(methyl-d3) phosphate, Dichlorvos-d6
Scegli un formato
10 MG
334,00 €
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
334,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D6HCl2O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥95.0 atom % D
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)=COP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
OEBRKCOSUFCWJD-WFGJKAKNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Dichlorvos-(dimethyl-d6) is an isotope labeled analog of the organophosphate insecticide dichlorvos, wherein the dimethoxy protons are replaced by deuterium.[1]
Applicazioni
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis, potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Semiconductor-sensitized photodegradation of dichlorvos in water using TiO2 and ZnO as catalysts
Evgenidou E, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 59(1-2), 81-89 (2005)