Documenti fondamentali
74507
Sigma-Aldrich
cis-endo-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
cis-endo-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, Nadic anhydrid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Beilstein:
83657
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Punto di fusione
164-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]12
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Malcolm Driffield et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(6), 1200-1213 (2018-02-24)
The polymeric coating used in metal packaging such as cans for foods and beverages may contain residual amounts of monomers used in the production of the coating, as well as unreacted linear and cyclic oligomers. Traditionally, although designed for use