Documenti fondamentali
73120
Supelco
4-nitrobenzoile cloruro
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Scegli un formato
100 G
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
111,00 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.56
Beilstein:
473192
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Qualità
LiChropur
tecniche
HPLC: suitable
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
P. ebollizione
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
Punto di fusione
71-74 °C (lit.)
71-74 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Nitrobenzoyl chloride is a derivatization reagent. It reacts with L-glutamic acid undergoing methylation using formaldehyde, synthesizing N-(4-methylaminobenzoyl)glutaminic acid.[1]
Applicazioni
4-Nitrobenzoyl chloride was used in separating polyhydric alcohols using HPLC.[2] It was used in snythesizing cellulose benzotates by adding to cellulose/1-allyl-3-methylimidazolium chloride followed by characterization using FT-IF, 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy.[3] It may be used in synthesizing 1-aryloxyacetyl-4-(4-nitrobenzoyl)-thiosemicarbazides under phase transfer catalysis and microwave irradiation with ammonium thiocyanate and aryloxyacetic acid hydrazides.[4]
Altre note
Derivatization of hydroxy groups for HPLC[5][6]
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Journal of Chromatography A, 136, 279-279 (1977)
Separation of some polyhydric alcohols by high-performance liquid chromatography.
Schwarzenbach, Rolf.
Journal of Chromatography A, 140, 304-309 (1977)
F Nachtmann et al.
Journal of chromatography, 122, 293-303 (1976-07-07)
The separation and quantitative determination of digitalis glycosides by high performance liquid chromatography following derivatization with 4-nitrobenzoylchloride (4-NBC1) is described. The compounds of primary interest were the digitalis glycosides and aglycones of the pharmaceutically important A, B and C series
Synthesis of cellulose benzoates under homogeneous conditions in an ionic liquid.
Zhang, Jinming, et al.
Cellulose, 16, 299-308 (2009)
Ruben Vardanyan, Victor Hruby
Synthesis of Essential Drugs, 391-391 (2006)