72800
4-Nitrobenzaldehyde
for spectrophotometric det. of amino sugars, ≥99.0%
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forma fisica
powder
Qualità
for spectrophotometric det. of amino sugars
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
104-106 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?