72001
Borax Anhydrous
anhydrous, decomposing agent (for x-ray fluorescence analysis), ≥99%
Sinonimo/i:
Sodium tetraborate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
decomposing agent (for x-ray fluorescence analysis)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystals
Perdita
≤1% loss on ignition, 800 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
forensics and toxicology
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Altre note
106306
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?