71945
Sodium salicylate
≥99.5% (HPLC), puriss. p.a.
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxybenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (HPLC)
Stato
crystals
Perdita
≤0.5% loss on drying, 110 °C
Colore
white
Intervallo di pH utile
6.85 (26.3 °C)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤600 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤25 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤25 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?