Documenti fondamentali
71638
Sigma-Aldrich
Fosfato di sodio
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio secondario, Di-sodio idrogenofosfato, Fosfato disodico, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)