71325
Sodium bromate
puriss. p.a., ≥99.5% (RT)
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (RT)
Stato
crystals
Impurezze
≤50 mg/kg total nitrogen (N)
pH
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Densità
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?