69527
Modified Giolitti and Cantoni Broth (ISO)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Giolitti Cantoni Broth, Modified (ISO)
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 6888-3:2003
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
beef extract, 5.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
glycine, 1.2 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
mannitol, 20.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium pyruvate, 3.0 g/L
yeast extract, 5.0 KBE/mL
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
6.9±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
Compatibilità
Staphylococcus spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?