Documenti fondamentali
68723
Supelco
Triazamate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Ethyl (3-tert-butyl-1-dimethylcarbamoyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio)acetate, Ethyl 2-{{1-[(dimethylamino)carbonyl]-3-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl}thio}acetate
Scegli un formato
100 MG
246,00 €
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
246,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.40
Beilstein:
8422595
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
carbon content, 48.66-50.65%
nitrogen content, 17.46-18.18%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
52-56 °C
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(=O)CSc1nc(nn1C(=O)N(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H22N4O3S/c1-7-20-9(18)8-21-11-14-10(13(2,3)4)15-17(11)12(19)16(5)6/h7-8H2,1-6H3
NKNFWVNSBIXGLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triazamate is a carbamoyl triazole compound, widely used as an insecticide and its mode of action involves the inhibition of cholinesterase in insect pests.[1]
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Triazamate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in water samples using gas chromatography technique.[2]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
372.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
189 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aphids as Crop Pests (2007)
Development and validation of a multiresidue method for determination of 82 pesticides in water using GC
Mamun R.IM, et al.
Journal of Separation Science, 32(4), 559-574 (2009)