great service with customer service, great service with customer service
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 25,10 € | |
| 500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 86,90 € |
Informazioni su questo articolo
25,10 €
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid
expl. lim.
7.4 %
refractive index
n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 197 °C (lit.) | bp 197 °C (lit.) | bp 197 °C (lit.) | bp 197 °C (lit.) |
| mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) | mp −40 °C (lit.) |
| form viscous liquid | form liquid (or viscous liquid) | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexylene glycol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 68340-500ML | 04061832755762 |
| 68340-100ML | 04061832755755 |