Vai a
M9671
Hexylene glycol
BioXtra, ≥99% (GC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
194,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-489-0
Beilstein/REAXYS Number:
1098298
MDL number:
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99% (GC)
form
liquid (or viscous liquid)
expl. lim.
7.4 %
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
683401.37126PHR3181
Hexylene glycol BioXtra, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
M9671
Hexylene glycol
Hexylene glycol puriss., ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
68340
Hexylene glycol
Hexylene glycol EMPROVE® EXPERT, NF
SAFC
1.37126
Hexylene glycol
Hexylene Glycol pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3181
Hexylene Glycol
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
product line
BioXtra
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
form
liquid (or viscous liquid)
form
viscous liquid
form
liquid
form
-
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexylene glycol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)