68022
Y. enterocolitica Millichrome™ plus Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Y. enterocolitica chromogenic supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; 0.45 μm filtered
Livello qualitativo
Forma fisica
dry powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbiological culture: suitable
Solubilità
sterile water: 100 mg/mL
applicazioni
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for bacteria: Yersinia enterocolitica
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
(1 vial is sufficient for 5 L of final media)
Selective mix 0.5g
Nota sulla preparazione
- Prepare a stock solution of the supplement: Add 100 mg to 1 mL of purified water.
- Swirl well until complete dissolution. Filter sterilize at 0.45 μm.
- Warning 2: This supplement stock solution should be used immediately after Preparation, or can be stored at -20 °C and used within 15 days.
- Add 1 mL of the prepared supplement solution to 1 L of the prepared Y. enterocolitica Millichrome™ plus Agar base cooled at 45-50 °C +/- 2 °C.
- Swirl gently to homogenize.
- Pour into sterile Petri dishes.
Risultati analitici
Note legali
Supplemento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms