Documenti fondamentali
52441
Millipore
Enterococci ChromoSelect Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Scegli un formato
500 G
204,00 €
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
204,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
chromogenic mixture, 0.04 g/L
peptone, special, 10 g/L
polysorbate 80, 2 g/L
sodium azide, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium hydrogen phosphate, 1.25 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.5±0.2 (25 °C)
applicazioni
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective and differential for Enterococcus spp.
Applicazioni
Enterococci ChromoSelect Broth is recommended for identification and differentiation of Enterococci from water samples.
Nota sulla preparazione
Suspend 18.6 g (single strength) or 37.2 g (double strength) in 1 litre distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense as desired and sterilize by autoclaving at 1 bar pressure (121 °C) for 15 minutes.
Altre note
Medium for the assay of water for Enterococci[1][2]
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
M. Manafi, H,C. Lichstein
The Journal of Infectious Diseases, 67, 113-113 (1993)
A new medium for the detection of enterococci in water.
W LITSKY et al.
American journal of public health and the nation's health, 43(7), 873-879 (1953-07-01)