Documenti fondamentali
67861
Supelco
DL-3-(4-Hydroxyphenyl)lactic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
DL-p-Hydroxyphenyllactic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
Scegli un formato
10 MG
73,70 €
73,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
73,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
73,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤10% water (calc. from elemental analysis)
Punto di fusione
137-143 °C
Stringa SMILE
OC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)