67667
Kynurenic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
KYNA, 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
clinical testing
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)