Key Documents
67581
Supelco
Metalaxyl Metabolite CGA 62826
reference material
Sinonimo/i:
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(2-methoxyacetyl)-DL-alanine, N-(2-Methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanine, rac-Metalaxyl carboxylic acid, CGA 62826, Metalaxyl acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.30
Beilstein:
8911736
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)N(C(COC)=O)C1=C(C)C=CC=C1C
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9-6-5-7-10(2)13(9)15(11(3)14(17)18)12(16)8-19-4/h5-7,11H,8H2,1-4H3,(H,17,18)
ZRIKZVLHMGYCIR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)