34148
Metolachlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
BSTFA, TMCS, N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)oxalamic acid, [(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]oxo-acetic acid
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19)
LNOOSYCKMKZOJB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?