1023403
USP
Diazepam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Amino-6-chloro-1-methyl-4-phenylcarbostyril, 3-Amino-6-chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinolinone
Scegli un formato
1.310,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.310,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diazepam
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cc2c([n]([c](c(c2c3ccccc3)N)=O)C)cc1
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(15(18)16(19)20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,18H2,1H3
GHUMMQSCMAWOQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)