Documenti fondamentali
66681
Supelco
4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline)
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 4,4′-Diamino-3,3′-dichlorodiphenylmethane
About This Item
Formula condensata:
CH2[C6H3(Cl)NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.15
Beilstein:
1882318
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
202-214 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
102-107 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
IBOFVQJTBBUKMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline) is an azo dye metabolite that is deemed toxic to the environment.[1]
Applicazioni
4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline) may be used as an analytical reference standard for the determination of 4,4′-methylene-bis(2-chloroaniline) in:
  • Urine samples by high performance liquid chromatography (HPLC).[2]
  • Textile samples by HPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.[3]
  • Plastic multilayer food packaging materials by LC-Orbitrap-full scan-high resolution mass spectrometry (HRMS) equipped with electrospray ionization (ESI) source.[4]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
Standard for determining aromatic amines released from azo-dyes in commodities[5]
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Degradability of selected azo dye metabolites in activated sludge systems.
Ekici P, et al.
Chemosphere, 44(4), 721-728 (2001)
G. Rohm et al.
GIT Labor-Fachzeit., 1080-1080 (1997)
M Schuler et al.
Mutation research, 392(1-2), 81-95 (1997-08-01)
The in vitro micronucleus assay in conjunction with CREST-staining and fluorescence in situ hybridization (FISH) with centromere-specific DNA probes is being increasingly utilized for the detection of clastogenic and aneuploidy-inducing agents. Although potentially powerful techniques, both methods have unique characteristics
Wei-Chung Shih et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(24), 4073-4078 (2007-11-17)
Analysis of 4,4'-methylenebis(2-cholroaniline) (MOCA) or its metabolites in urine has been considered as the appropriate method to assess MOCA exposures through inhalation and skin absorption. MOCA and its metabolite, N-acetyl 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) (acetyl-MOCA), are analyzed using methods either limited by sensitivity
L Luukkanen et al.
Pharmacology & toxicology, 80(3), 152-158 (1997-03-01)
Rats were treated with acetone, pyrazole, phenobarbital, 4,4'-methylenebis-(2-chloroaniline) (MOCA), 3-methylcholanthrene, creosote oil, or a mixture of polychlorinated biphenyls (Aroclor 1254) to study the inducibility and enzyme kinetics of UDP-glucuronosyltransferases towards 1-hydroxypyrene, which is a human metabolite and a urinary biomarker