Documenti fondamentali
65365
Supelco
(S)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
Scegli un formato
100 MG
129,00 €
500 MG
544,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
129,00 €
500 MG
544,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.62
Beilstein:
3591562
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Attività ottica
[α]20/D +132±2°, c = 6% in chloroform
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Qualità
LiChropur
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
n20/D 1.469
P. ebollizione
213-214 °C (lit.)
Densità
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Applicazioni
Determination of absolute configuration of stereogenic carbinol carbons; doi:10.1038/nprot.2007.354[1]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K J Miller et al.
Journal of chromatography, 307(2), 335-342 (1984-05-11)
High-performance liquid chromatography (HPLC) was employed for resolution of enantiomers of chiral ring-substituted 1-phenyl-2- aminopropanes (amphetamines) and 1-phenylethylamine following derivatization with four chiral reagents: (R)-(+)-1-phenylethyl isocyanate ( PEIC ), (-)-alpha-methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ( MTPA X Cl), 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl isothiocyanate ( GITC )
Thomas R Hoye et al.
Nature protocols, 2(10), 2451-2458 (2007-10-20)
This protocol details the most commonly used nuclear magnetic resonance (NMR)-based method for deducing the configuration of otherwise unknown stereogenic, secondary carbinol (alcohol) centers (R1R2CHOH (or the analogous amines where OH is replaced by NH2)). This 'Mosher ester analysis' relies