Documenti fondamentali
63653
Supelco
Punch for ion-selective membranes
Selectophore
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Nome Commerciale
Selectophore
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
containing 4 modules with inside diameters of 3, 5, 7 and 8 mm
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)