Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?