62707
Bergaptol
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-Hydroxybergapten, 5-Hydroxy-6,7-furanocoumarin, 5-Hydroxypsoralen, NSC 341958
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C=C1)OC2=C1C(O)=C(C=CO3)C3=C2
InChI
1S/C11H6O4/c12-10-2-1-6-9(15-10)5-8-7(11(6)13)3-4-14-8/h1-5,13H
GIJHDGJRTUSBJR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)