Documenti fondamentali
61030BC
Millipore
GDS Poly IMS - Top STEC
Scegli un formato
1 EACH
472,00 €
472,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
472,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106302
NACRES:
HA.03
472,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Durata
6-12 mo.
Livello qualitativo
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
BioControl GDS
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Assurance® GDS Poly IMS - Top STEC contains a mixture of antibody-coated paramagnetic particles targeted against the Top 7 serogroups of Shiga Toxigenic E. coli (STEC).
Applicazioni
The reagent can be utilized to help confirm STEC positive samples by isolating organisms belonging to O-serogroups O103, O111, O121, O145, O26, O45 and O157 from the positive enrichment broth.
Componenti
One bottle, 2.4 mL
Metodo analitico
PCR
Note legali
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.