55952
Fusaric acid
for HPLC derivatization, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
155,00 €
Prezzo di listino310,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
155,00 €
Prezzo di listino310,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)