55695
3-Hydroxy-3-methylglutaric acid
purum, ≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-3-methylpentanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (GC)
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
105-109 °C
Stringa SMILE
CC(O)(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
NPOAOTPXWNWTSH-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)