Documenti fondamentali
55524
Supelco
1-Decen-3-ol
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-1-decene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH(OH)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
P. ebollizione
214-217 °C (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Stringa SMILE
CCCCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h4,10-11H,2-3,5-9H2,1H3
NSFWLHKFTGZFBP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91.67 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)