Documenti fondamentali
C26208
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzotrifluoride
97%
Sinonimo/i:
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Scegli un formato
25 G
446,00 €
446,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
446,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
446,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
137-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−56 °C (lit.)
Densità
1.331 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)