Documenti fondamentali
55369
Supelco
Allyl isovalerate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.413-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
155 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
HOMAGVUCNZNWBC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)