Documenti fondamentali
537667
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monopropyl ether
99%
Sinonimo/i:
DP Solvent, 2-(2-Propoxyethoxy)ethanol
About This Item
Formula condensata:
C3H7OCH2CH2OC2H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Saggio:
99%
P. ebollizione:
212-216 °C (lit.)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
212-216 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOCCOCCO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h8H,2-7H2,1H3
DJCYDDALXPHSHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diethylene glycol monopropyl ether (2-(2-Propoxyethoxy)ethanol) is one of the volatile organic compounds that is assumed to contribute to the aroma of Khao Dawk Mali 105 brown rice. Various thermophysical properties of diethylene glycol monopropyl ether have been derived.[1]
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vapor pressure of acetophenone,(?)-1,2-butanediol,(?)-1,3-butanediol, diethylene glycol monopropyl ether, 1,3-dimethyladamantane, 2-ethoxyethyl acetate, ethyl octyl sulfide, and pentyl acetate.
Steele WV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 41(6), 1255-1268 (1996)